Merck
P4850
Sigma-Aldrich
Proteinasa K from Tritirachium album
buffered aqueous glycerol solution, for molecular biology, ≥800 units/mL
Sinónimos:
Endopeptidasa K
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
grade
for molecular biology
Quality Level
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
28.93 kDa
concentration
≥10 mg/mL
≥800 units/mL
impurities
≤0.5 ppm DNA (PicoGreen® assay)
foreign activity
DNase, Nickase and RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
Application
El producto se ha utilizado para estudiar sus efectos previos al tratamiento sobre la fibroína de la seda. Los aspectos analizados en este estudio fueron las propiedades cristalográficas de la hidroxiapatita (HAP) y la microestructura y microdureza de los compuestos. La enzima se ha utilizado también para facilitar el acceso de las sondas a ARNr utilizando técnicas FISH para detectar Staphylococcus aureus patógeno.
La proteinasa K de Tritirachium album se ha utilizado:
  • en las células epiteliales endometriales bovinas para la extracción del ADN del virus herpes
  • para la extracción del ARN vírico de hisopos nasales
  • como un componente del tampón de bloqueo de fase y de lisis directa para PCR
Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN.
Elimina las endotoxinas que se unen a las proteínas catiónicas como la lisozima y la ribonucleasa A.
Se ha comunicado que es útil para el aislamiento de mitocondrias hepáticas, de levadura y de frijol mung
Determinación de la localización de las enzimas en las membranas
Tratamiento de cortes de tejido incluidos en parafina para exponer los sitios de unión de antígenos para el marcado con anticuerpos.
Digestión de proteínas de muestras de tejido cerebral para investigación de los priones en las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).
Biochem/physiol Actions
La proteinasa K tiene una amplia especificidad y degrada muchas proteínas incluso en el estado nativo. Principalmente rompe el enlace peptídico adyacente al grupo carboxilo de aminoácidos alifáticos y aromáticos con grupos α-amino bloqueados. Se ha observado que el peso molecular de la proteinasa K de la secuencia de aminoácidos es de 28 930 Da y la de SDS-PAGE, de 28 500 Da. El pH óptimo oscila entre 7,5 y 9,0 y su punto isoeléctrico es 8,9. Se requiere CA2+ (1-5 mM) para su activación. La proteinasa K es inhibida por el DIFP (diisopropilfluorofosfato) o el PMSF (fluoruro de fenilmetilsulfonilo).
La proteinasa K es una serín proteasa estable y muy reactiva. La evidencia procedente de estudios de la estructura cristalina y molecular indica que la enzima pertenece a la familia subtilisina con una tríada catalítica en el sitio activo (ASP39-HIS69-ser224). Es estable en una amplia variedad de entornos: pH, sales amortiguadoras, detergentes (SDS) y temperatura. En presencia de SDS al 0,1 - 0,5 %, la proteinasa K conserva su actividad y digerirá una variedad de proteínas y nucleasas en preparaciones de ADN sin comprometer la integridad del ADN aislado.
Unit Definition
Una unidad hidrolizará la hemoglobina desnaturalizada en urea para producir color equivalente a 1,0 μmol de tirosina por minuto a pH 7,5 y a 37 °C (color por el reactivo Folin-Ciocalteu).
Physical form
Disolución en glicerol al 40 % (v/v) con Tris-HCl 10 mM, pH 7,5, con acetato de calcio 1 mM.
Legal Information
PicoGreen is a registered trademark of Life Technologies
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Robust Generation of Knock-in Cell Lines Using CRISPR-Cas9 and rAAV-assisted Repair Template Delivery
Vandemoortele G, et al.
Bio-protocol, 7(7), 1-6 (2017)
Three-dimensional porous network structure developed in hydroxyapatite-based nanocomposites containing enzyme pretreated silk fibroin.
Wang Li, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 6, 91-98 (2004)
A S Neimanis et al.
Transboundary and emerging diseases, 65(1), 213-220 (2017-04-14)
Incursion of rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV) into Sweden was documented in 1990 and it is now considered endemic in wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) populations. Rabbit haemorrhagic disease virus 2 (RHDV2), a new, related lagovirus was first detected in France
Bovine herpes virus type 4 alters TNF-alpha and IL-8 profiles and impairs the survival of bovine endometrial epithelial cells
Chanrot M, et al.
Reproductive Biology, 17(3), 225-232 (2017)
The first reported Florida clade 1 virus in the Nordic countries, isolated from a Swedish outbreak of equine influenza in 2011
Back H, et al.
Veterinary Microbiology, 184, 1-6 (2016)
Artículos
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Ver todo
Protocolos
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.