Saltar a
P6556
Proteinasa K from Tritirachium album
lyophilized powder, ≥30 units/mg protein
Oferta disponible
Sinónimos:
Endopeptidasa K
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar $350.000 — Ahorrar 5%; Gastar $600.000 — Ahorrar 10%; Gastar $1.000.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$50.900
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$57.600
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$81.600
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$133.000
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$571.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.280.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
254-457-8
NACRES:
NA.54
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥30 units/mg protein
$50.900
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥30 units/mg protein
mol wt
28.93 kDa
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
foreign activity
Dnase ≤30 Kunitz units/mg solid, RNase ≤0.003 Kunitz units/mg solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Product P6556 is provided as a lyophilized powder. Product P6556 has been used to break down human lens protein. Protease footprinting by Proteinase K digestion can reveal protein-protein surface interactions. The enzyme from Sigma has been used in the pre-hybridization step of chicken embryos. It has also been used for the enrichment of PrPSc, a prion protein that is present in sheep, hamster and mouse scrapie samples.
Proteinase K is useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA.
It is used for the removal of endotoxins bound to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
It is useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria
and is used to determine enzyme localization on membranes
It is used for the treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling and
for digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research. Product P6556 is provided as a lyophilized powder. Product P6556 has been used to break down human lens protein.
Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN.
Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN.
Elimina las endotoxinas que se unen a las proteínas catiónicas como la lisozima y la ribonucleasa A.
Se ha comunicado que es útil para el aislamiento de mitocondrias hepáticas, de levadura y de frijol mung
Determinación de la localización de las enzimas en las membranas
Tratamiento de cortes de tejido incluidos en parafina para exponer los sitios de unión de antígenos para el marcado con anticuerpos.
Digestión de proteínas de muestras de tejido cerebral para investigación de los priones en las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).
Biochem/physiol Actions
Proteinase K has a broad specificity and degrades many proteins even in the native state. It mainly cleaves the peptide bond adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids with blocked α-amino groups. The optimum pH is between 7.5-9.0 and the isoelectric point is 8.9 Ca2+ (1-5 mM) is required for activation. Proteinase K is inhibited by diisopropyl fluorophosphate (DFIP), and phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF).
La proteinasa K es una serín proteasa estable y muy reactiva. La evidencia procedente de estudios de la estructura cristalina y molecular indica que la enzima pertenece a la familia subtilisina con una tríada catalítica en el sitio activo (ASP39-HIS69-ser224). Es estable en una amplia variedad de entornos: pH, sales amortiguadoras, detergentes (SDS) y temperatura. En presencia de SDS al 0,1 - 0,5 %, la proteinasa K conserva su actividad y digerirá una variedad de proteínas y nucleasas en preparaciones de ADN sin comprometer la integridad del ADN aislado.
Other Notes
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P2308SRE0047SRE0005
description
lyophilized powder, ≥30 units/mg protein
description
lyophilized powder, Molecular Biology, BioUltra, ≥30 units/mg protein
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥30 units/mg protein, Molecular Biology
description
Reagents designed and manufactured under current ISO 13485 certification.
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
-
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
RNA extraction: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa, 28,930 Da
mol wt
28.93 kDa
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is there a chromogenic substrate available for product number P6556?
    1 answer
    1. Yes, a suitable chromogenic substrate for the enzyme associated with product number P6556 is the S7388, N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide.
      Helpful?
  2. How can I activate the proteinase K? I need it for a protease assay
    1 answer
    1. Product P6556, Proteinase K, is activated by 0.5 % SDS or 6 M urea.
      Helpful?
  3. Is your "Proteinase K from Tritirachium album" actually isolated from Tritirachium album cultures, or the gene cloned, over-expressed in some bacterium and the Proteinase K isolated from the bacterial cell lysate?
    1 answer
    1. This product is isolated from Tritirachium album culture.
      Please see the sample Certificate of Origin below:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/P6556-1G0000137404.pdf