RPROTK-RO
Roche
Proteinasa K recombinante, calidad PCR
Lyophilizate from Pichia pastoris
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
lyophilized
specific activity
~2 units/mg protein
packaging
pkg of 100 mg (03115879001)
pkg of 25 mg (03115836001)
pkg of 2 × 250 mg (03115801001)
pkg of 4 × 250 mg (03115852001)
manufacturer/tradename
Roche
pH range
4.0-12.5
Storage temp.
2-8°C
General description
- Inhibidores: La enzima es inactivada por Pefabloc® SC. Sin embargo, no es inactivada por iones metálicos, agentes quelantes (como el EDTA), reactivos sulfhidrilo o inhibidores de la tripsina y la quimiotripsina.
- Activadores: La actividad proteinasa K es estimulada por la presencia de agentes desnaturalizants (SDS y urea).
- pH óptimo: La proteinasa K es estable en un amplio intervalo de pH (4 – 12,5). La enzima mantiene actividad completa durante varias horas cuando se incuba a un pH comprendido entre 6,5 y 9,5.
- Volumen de actividad:
Aproximadamente 30 U/mg de liofilizado (ensayo de hemoglobina)
Nota: El SDS puede aumentar la actividad de la proteinasa K hasta siete veces.
Specificity
Application
- La enzima es extremadamente eficaz en proteínas nativas y, por tanto, puede utilizarse para inactivar rápidamente las nucleasas endógenas como las ARNasas y las ADNasas durante el aislamiento de los ácidos nucleicos. Esta propiedad hace que la proteinasa K sea particularmente adecuada para el aislamiento de ARN y ADN nativos de tejidos y líneas celulares.
- La enzima promueve la lisis celular al activar un factor autolítico bacteriano.
- La proteinasa K se utiliza para el análisis de las estructuras membranales al modificar las proteínas y las glucoproteínas de las superficies celulares.
- Dado que se comprueba la ausencia de ARNasas y de ADNasas de la enzima, y que prácticamente está exenta de ADN, es especialmente adecuada para aislar las plantillas para la PCR y la RT-PCR.
- La proteinasa K puede utilizarse también para eliminar los restos durante la preparación de la transferencia de colonias y para tratar cortes de tejidos con el objetivo de asegurar la infiltración eficiente de la sonda durante la hibridación in situ.
Features and Benefits
- Elija una herramienta efectiva para la preparación de la muestra. Inactiva las ADNasas y las ARNasas de muchas especies.
- Cuente con una calidad y un rendimiento constantes. Estrictas pruebas de calidad aseguran una estabilidad óptima y un elevado rendimiento entre lotes.
- Prepare muestras en un amplio espectro de condiciones. La robusta enzima es estable a lo largo de un amplio espectro de pH y es ideal para diversas aplicaciones.
- Aproveche una enzima carente de contaminación. Se ha probado la ausencia de ARNasas y ADNasas en la enzima, y está prácticamente exenta de ADN. Es especialmente adecuada para el aislamiento de muestras para PCR.
Nota: La enzima puede reducir las proteínas a aminoácidos libres si se encuentra en gran exceso durante largos periodo de incubación.
Contenido
La proteinasa K de calidad para PCR liofilizada también está disponible en disolución.
Quality
- Ausencia de nucleasas: Cada lote se analiza en varios sustratos para asegurar la ausencia de actividad endonucleasa, exonucleasa, ribonucleasa y melladora.
- Contenida de ADN: = 10 pg/mg enzima (determinada por el Umbral)
- Grado de contaminación microbiológica: <125 ufc/g (determinados mediante la prueba más estricta de la Farmacopa Europea, que permite identificar el número total de bacterias aerobias viables, levaduras y hongos)
Preparation Note
Disolución de trabajo: Para obtener mejores resultados, disuelva proteinasa K recombinante, de calidad para PCR, en agua bidestilada o en tampón Tris. La mejor disolución tampón para la proteinasa K variará de una aplicación a otra. Siga siempre las directrices de pH y temperatura del campo parámetros. Como norma general, la proteinasa K es estable y muy activa en tampones que contienen reactivos desnaturalizantes como la urea, el dodecilsulfatosódico (SDS) y las sales de guanidina.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): entre -15 y -25 °C
Reconstitution
Other Notes
La proteinasa K de calidad para PCR liofilizada también está disponible en disolución.
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash