P2983
ANTI-FLAG® M2 monoclonal antibody produced in mouse
96-well, clear, polystyrene, flat bottom plate
Sinónimos:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Seleccione un Tamaño
$98.400
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$98.400
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Productos recomendados
tipo de anticuerpo
primary antibodies
Nivel de calidad
Materiales
polystyrene
clon
monoclonal
caducidad
Unopened plates are stable for 2 years. Once opened they are stable for 2 weeks.
técnicas
ELISA: suitable
isotipo
IgG1
capacidad
100-300 ng/well
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
The plate is supplied as a 96-well microtiter plate with clear sides and bottom.
Coating:
ANTI-FLAG® M2 mouse monoclonal antibody, IgG1, is coated at a reaction volume of 200 ml/well.
Blocking:
The wells are pre-blocked for convenience at 275 to 300 ml/well with a complex solution containing bovine serum albumin.
Specificity:
The plates are specific for the FLAG epitope regardless of its placement in the fusion protein: amino-terminal, Met-amino terminal, carboxy terminal or internal. Binding of the epitope is not Ca2+ dependent.
Sensitivity:
Detection of 1 ng/well of a control fusion protein was observed in an ELISA format with p-Nitrophenyl Phosphate (pNPP) as a substrate.
Capacity:
Capture of 100 to 300 ng/well of a FLAG fusion protein has been demonstrated.
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Técnicas, reactivos y protocolos de purificación de proteínas para purificar proteínas recombinantes utilizando métodos como la cromatografía de intercambio iónico, de exclusión por tamaño y de afinidad.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Tecnologías de expresión de proteínas para varios sistemas de expresión que propician la investigación, la terapéutica y la producción de vacunas.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.