Merck
M9024
Sigma-Aldrich
MOPS sodium salt
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sinónimos:
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14NNaO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
BioPerformance Certified
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin and bioburden, tested
intervalo de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
actividad extraña
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • Buffers more than buffering agent: introducing a new class of stabilizers for the protein BSA.: This research highlights the use of MOPS sodium salt as a novel stabilizing agent for bovine serum albumin (BSA), extending its role beyond a simple buffering agent. The study demonstrates how MOPS sodium salt can improve the stability of BSA under various conditions, providing significant insights for biochemical applications and protein preservation (Gupta BS et al., 2015).
Otras notas
Easily compare specifications for MOPS sodium salt products with the MOPS sodium salt specification table.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has
Contenido relacionado
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Descubra amortiguadores biológicos de gran pureza para la escala de producción. Garantice la estabilidad, el control del pH y el suministro constante con nuestras soluciones de fabricación especializadas.