475922
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade
≥99% (potentiometry), crystalline solid, Molecular Biology
Sinónimos:
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade, CAS 1132-61-2 is a zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
grado
Molecular Biology
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 6265
Ensayo
≥99% (potentiometry)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
7.2
solubilidad
water: soluble
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Absorción
≤0.05 at 260 nm
≤0.05 at 280 nm
actividad extraña
DNases, proteases, RNases, none detected
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Clave InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Advertencia
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup