M9381
MOPS sodium salt
≥99.5% (titration)
Sinónimos:
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (titration)
Formulario
powder
intervalo de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubilidad
water: 33 % (w/w), clear, colorless
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Buffers more than buffering agent: introducing a new class of stabilizers for the protein BSA.: This research highlights the use of MOPS sodium salt as a novel stabilizing agent for bovine serum albumin (BSA), extending its role beyond a simple buffering agent. The study demonstrates how MOPS sodium salt can improve the stability of BSA under various conditions, providing significant insights for biochemical applications and protein preservation (Gupta BS et al., 2015).
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)