Saltar a
91077C
Insulina recombinante humana
for research or for further manufacturing use, dry powder
Sinónimos:
Insulina sodium salt human, rh-insulina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
EC Number:
234-279-7
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
dry powder
potency
≥27.5 units per mg
quality
300
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.0 EU/mL endotoxin
solubility
water: 10 mg/mL (pH 2.0—2.5)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Gene Information
human ... INS(3630)
General description
Insulina recombinante humana (rHu) es idéntica en función y estructura a la secuencia humana nativa. Una hormona que consiste en dos cadenas polipeptídicas, la cadena A de la insulina rHu (21 aminoácidos) y la cadena B (30 aminoácidos), unidas covalentemente por enlaces disulfuro entre restos de cisteína.
Application
Los suplementos de medios sin suero como la insulina son esenciales para el cultivo prolongado de las líneas celulares de mamíferos utilizadas habitualmente. Cuando la insulina está ausente de los medios, la célula puede exhibir alteraciones en su morfología y su tasa de crecimiento.
  • La insulina recombinante humana se ha utilizado en los medios para la inducción adipogénica de las células madre mesenquimatosas.[1]
  • Se ha utilizado como suplemento en los medios de cultivo celular de las células el epitelio respiratorio.
  • Se ha utilizado en medios de cultivo para diferenciación de células, análisis de translocación de GLUT4 (transportador de glucosa tipo 4) y para estudiar la interacción de la insulina con el receptor de insulina mediante resonancia de plasmones superficiales.[2]
Biochem/physiol Actions
Hormona polipeptídica bicatenaria producida por las células β de los islotes pancreáticos. Su peso molecular es de ~ 5800 Da) Las cadenas α y β se unen por dos enlaces disulfuro intercatenarios. La cadena α contiene un puente disulfuro intracatenario. La insulina regula la captación, utilización y almacenamiento celulares de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, e inhibe la hidrólisis de glucógeno, proteínas y grasas.
Other Notes
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-400-113-180(307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137)213(354)274-109-196(342)280-177(110-323)239(380)301-173(100-145-106-270-120-276-145)233(374)293-165(91-126(13)14)237(378)315-202(128(17)18)247(388)287-157(73-80-198(345)346)215(356)277-133(25)210(351)289-160(86-121(3)4)224(365)296-169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)229(370)292-164(90-125(11)12)236(377)316-203(129(19)20)250(391)311-181(114-401-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I9278I3536PHR8925
form
dry powder
form
solution
form
lyophilized powder
form
-
impurities
≤1.0 EU/mL endotoxin
impurities
≤50 EU/mL endotoxin
impurities
-
impurities
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
potency
≥27.5 units per mg
potency
-
potency
≥25 USP units per mg
potency
-
quality
300
quality
-
quality
-
quality
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)