D9443
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, poca glucosa
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, designed for isotope labeling in cell culture applications
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
DME, DMEM
About This Item
Productos recomendados
descripción
With 1000mg/L D-glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate. Without arginine, leucine, lysine, sodium pyruvate, and phenol red
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: 3.7 g/L
sodium pyruvate: no
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.584 g/L
phenol red: no
HEPES: no
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Reconstitución
Supplement with 0.100 g/L L-Arginine-13C6, 15N4 HCl (Product 608033), 0.100 g/L L-Leucine-13C6, 15N (Product 608068), and 0.100 g/L L-Lysine-13C6, 15N2 (Product 608041).
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)