Saltar a
D5796
DMEM - high glucose
With sodium Bicarbonate and ʟ-glutamine, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose
Sinónimos:
DME, DMEM
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, glucosa elevada, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Este medio de glucosa DMEM-Hi es un medio completo 1x sin factores añadidos (modificaciones comunes) como L-alanil-L-glutamina, HEPES o piruvato sódico. Difiere de la formulación DMEM-Hi original en que se sustituye la piridoxina por el piridoxal. El piridoxal es un componente inestable de los medios.
Application
El medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es una modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene el cuádruple de concentraciones de aminoácidos y vitaminas. La formulación original contenía 1000 mg/l de glucosa y se utilizaba para cultivar células embrionarias de ratón. Desde entonces, se ha modificado de varias formas para soportar cultivos primarios de células de ratón y de pollo, así como una variedad de células normales y transformadas. Cada uno de estos medios ofrece una combinación diferente de L-glutamina y piruvato sódico. Además, los niveles de glucosa se han elevado a 4 500 mg/l, lo que contribuye al nombre «DMEM/High».
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D5671D6429D6546
description
With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
description
With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With 4500 mg/L glucose, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
components
L-glutamine: no
glucose: high
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
components
HEPES: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: high
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the NaHCO3 concentration? Conventional cell culture requires 5% of CO2. But it will depend on the NaHCO3 concentration. Does this product use 1.2 or 3.7 g/L?
    1 answer
    1. This product contains 3.7 g/L of NaHCO3.
      Helpful?
  2. What are the product numbers for DMEM and EMEM used to grow the 293 and 293T cell lines?
    1 answer
    1. To grow the 293 and 293T cells, the following product recommendations are provided:
      For the 293 cell line (product number 85120602), ECACC recommends using EMEM media (EBSS) with 2mM Glutamine, 1% Non Essential Amino Acids (NEAA), and 10% FCS. ECACC uses the product number M4655 for this purpose.
      For the 293T cell line (product number 12022001), ECACC recommends using DMEM media with 2mM Glutamine and 10% Fetal Bovine Serum (FBS). ECACC uses the product number D5796 media for sub-culturing this cell line.
      Helpful?
  3. What is the conc. of L glutamine
    1 answer
    1. The concentration of L-Glutamine in this product is 0.584 g/L. Please see the link below to review the DMEM Formulation Tables: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/340/109/d5796for.pdf
      Helpful?
  4. pH는 몇으로 조정되어 있나요?
    1 answer
    1. The pH specification of this product is 7.0-7.6. The exact value will be reported in the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/coa/SIGMA/D5796/RNBL9771.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Columbia, MO
    • Reviews 2
    • Votes 6
    5 out of 5 stars.
    DMEM
    I always feel confident when using Sigma cell culture media.
    Helpful?
  2. 2 Ratings-only reviews