Permítanos ayudarleNombre del producto
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, poca glucosa, With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
glucose: low
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
El medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es una modificación del medio Eagle basal (BME) que contiene una mayor concentración de aminoácidos, vitaminas y otros complementos. La fórmula original del DMEM, comunicada por primera vez para el cultivo de células embrionarias de ratón, contenía 1 000 mg/l de glucosa. Una alteración con 4 500 mg/l de glucosa es óptima en el cultivo de ciertos tipos de células. Se ha demostrado que esta modificación mejora la estabilidad del medio.
Application
El medio de Eagle modificado de Dulbecco - bajo en glucosa se ha utilizado para cultivar:
- células de osteosarcoma humano y células HeLa
- células del estroma mesenquimatoso humano (hBMSC)líneas de células renales embrionarias humanas
Preparation Note
Enriquecer con 0,584 g/l de glutamina.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medio de Eagle modificado de Dulbecco, poca glucosa
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?