Saltar a
D1145
DMEM - high glucose
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose
Sinónimos:
DME, DMEM
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$47.600
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
$47.600
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, glucosa elevada, With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
El medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es una modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene el cuádruple de concentraciones de aminoácidos y vitaminas. La formulación original contenía 1000 mg/l de glucosa y se utilizaba para cultivar células embrionarias de ratón. Desde entonces, se ha modificado de varias formas para soportar cultivos primarios de células de ratón y de pollo, así como una variedad de células normales y transformadas. Cada uno de estos medios ofrece una combinación diferente de L-glutamina y piruvato sódico. Además, los niveles de glucosa se han elevado a 4 500 mg/l, lo que contribuye al nombre «DMEM/High».
Preparation Note
Supplement with 0.584 g/L L-glutamine.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D6171D0422D7777
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
glucose: high
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: yes
components
glucose: high
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: yes
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Can this media be used to culture COS-7 cell?
    1 answer
    1. Yes, Product D1145 has been cited by the following publication to culture COS-7 cells.
      Nat Commun. 2021 Jul 5;12(1):4132.
      A synthetic circuit for buffering gene dosage variation between individual mammalian cells
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34226556/
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Charlottesville VA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Suitability of medium for immunofluorecence applic
    Convenient formulation that allows cells grown to undergo processing for immunofluorescence imaging.
    Helpful?