D5921
DMEM - low glucose
With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
DME, DMEM
Productos recomendados
Nombre del producto
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, poca glucosa, With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
componentes
phenol red: no
sodium pyruvate: no
glucose: low
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Reconstitución
Otras notas
suplemento
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?