D1523
N,N′-Diacetylchitobiose
≥96% (HPLC)
Sinónimos:
2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-D-glucopyranose, 4-O-(2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-2-acetamido-2-deoxy-D-glucose, Chitobiose
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D 15.00 to 19.00 °, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
color
off-white
mp
245-247 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H28N2O11/c1-5(21)17-9-13(25)14(8(4-20)27-15(9)26)29-16-10(18-6(2)22)12(24)11(23)7(3-19)28-16/h7-16,19-20,23-26H,3-4H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,22)/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15?,16+/m1/s1
Clave InChI
CDOJPCSDOXYJJF-CBTAGEKQSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)