Merck
A7791
N-Acetyl-D-lactosamine
≥98% (TLC)
Sinónimos:
β-D-Gal-(1→4)-D-GlcNAc, 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucopyranose, LN, N-Acetyl-4-O-(β-D-galactopyranosyl)-D-glucosamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H25NO11
Número CAS:
Peso molecular:
383.35
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
96808
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 27.5 to 33.5 °, c = 0.5% (w/v) in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤8% water
color
white
mp
170 -185  °C ((338 - 365 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)12(6(3-17)24-13(7)23)26-14-11(22)10(21)8(19)5(2-16)25-14/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12-,13?,14+/m1/s1
InChI key
KFEUJDWYNGMDBV-RPHKZZMBSA-N
Application
N-Acetyl-D-lactosamine is used as a specific lectin target molecule in the identification and differentiation of sugar binding molecules such as the galectins. N-Acetyl-D-lactosamine is used in studies of galactosidase, fucosyltransferase, sialyltransferase, and lectin inhibition.
Useful in studies of galactosidase, fucosyltransferase, sialyltransferase, and lectin inhibition.
Preparation Note
Synthetic
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)