Merck
M5639
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotrioside
glycanase substrate, fluorogenic, ≥98.00% (TLC), powder
Sinónimos:
4-Methyl-7-coumarinyl-tri-N-acetyl-β-chitotrioside, 4-Methylumbelliferyl-N,N′,N″-triacetyl-β-chitotrioside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H47N3O18
Número CAS:
Peso molecular:
785.75
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5710839
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotrioside, fluorogenic glycanase substrate
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
solubility
water: pyridine, 1:1: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]3CO)Oc4ccc5C(C)=CC(=O)Oc5c4
InChI
1S/C34H47N3O18/c1-12-7-22(44)50-18-8-16(5-6-17(12)18)49-32-24(36-14(3)42)28(47)30(20(10-39)52-32)55-34-25(37-15(4)43)29(48)31(21(11-40)53-34)54-33-23(35-13(2)41)27(46)26(45)19(9-38)51-33/h5-8,19-21,23-34,38-40,45-48H,9-11H2,1-4H3,(H,35,41)(H,36,42)(H,37,43)/t19-,20-,21-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33+,34+/m1/s1
InChI key
BNYGKUQXGBVTRE-JFWBNMEYSA-N
General description
Fluorogenic substrate for endochitinases, peptidoglycan muramidase, and lysozyme.
Application
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotrioside has been used as a fluorogenic substrate to determine chitinase and chitotriosidase enzyme activity.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)