Yes, the Chitin Azure substrate may be stored at room temperature.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $75.400 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $407.000 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
$75.400
Disponible para enviar HOYDetalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
powder
General description
A substrate for chitinase
Chitin azure is sensitive, feasible and reproducible low cost substrate, which is used for the assay of chitinase activity.
Application
Chitin azure has been used as a substrate to determine chitinase activity.
Other Notes
Chitin from crab shells covalently linked with Remazol Brilliant Violet 5R (RBV) dye.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Is this compound stored at room temperature?
1 answer-