TF1 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93022307, human blood, Not specified
Sinónimos:
Human TF1 Cells, TF1 Cell Culture
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 93022307-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93022307-1VL
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Carries homogeneous chromosomal abnormality (54,X)
morfología
Not specified
productos
Not specified
receptores
Interleukin 3 (IL-3) and Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
- for tumorigenic studies
- to study the effect of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) and interleukin-3 (IL-3) on proliferation and TNFR2 expression in TF1 cells
- in a cell-based proliferation assay to study the biological activities of anti-IL-6R Nanobody ALX-0061
- to study the induction of STAT5 phosphorylation by IL-3
Perfil del ADN
CSF1PO: 13
D13S317: 8,9
D16S539: 9,12
D5S818: 13
D7S820: 12
THO1: 7,9
TPOX: 8
vWA: 15,17
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)