11465007001
Roche
Kit de proliferación celular (MTT)
Sinónimos:
mtt
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
uso
sufficient for ≤2,500 tests
envase
pkg of 1 kit
fabricante / nombre comercial
Roche
condiciones de almacenamiento
protect from light
técnicas
tissue culture: suitable
λmáx.
550-600 nm
aplicaciones
cell analysis
detection
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
En las valoraciones colorimétricas se analiza el número de células viables por la escisión de las sales de tetrazolio añadidas al medio de cultivo. Esta técnica no requiere ni lavado ni recolección de las células, y el ensayo completo, desde el microcultivo hasta el análisis de los datos en un lector ELISA, se realiza en la misma microplaca.
MTT fue la primera sal de tetrazolio descrita. Es hidrolizada a formazán por enzimas del retículo endoplasmático. Esta biorreducción se produce sólo en células viables, y está relacionada con la producción de NAD(P)H a través de la glucólisis. Por consiguiente, la cantidad del colorante formazán formado muestra una correlación directa con el número de células metabólicamente activas en el cultivo.
Valoración colorimétrica (basada en MTT) para la cuantificación no radiactiva de la proliferación, la viabilidad y la citotoxicidad celulares.
Aplicación
- Medida de la proliferación celular en respuesta a factores de crecimiento, citocinas, mitógenos y nutrientes.[1][2]
- Análisis de compuestos citotóxicos y citostáticos, como los medicamentos antineoplásicos y otros compuestos farmacéuticos[3]
- Evaluación de los anticuerpos inhibidores del crecimiento y mediadores fisiológicos[4]
- Análisis de la biocompatibilidad de varios armazones empleados en el diseño genético de tejido óseo, para el crecimiento de células óseas.[5][6][7]
Características y beneficios
- Seguridad y facilidad: Se evita la utilización de isótopos radiactivos, etapas de lavado y otros reactivos.
- Precisión: La absorbancia obtenida muestra una fuerte correlación con el número de células.
- Sensibilidad: Se detectan células en pequeña cantidad.
- Rapidez: Se puede procesar un gran número de muestras utilizando un lector de ELISA múltiple.
Los ensayos de proliferación y viabilidad celulares son de particular importancia en las aplicaciones ordinarias de biología celular. Las sales de tetrazolio (MTT, XTT, WST-1) son particularmente útiles para este tipo de análisis. Las sales de tetrazolio son escindidas para dar formazán por medio del sistema de la succinato-tetrazolio reductasa (EC 1.3.99.1), que pertenece a la cadena respiratoria de las mitocondrias, y está activo sólo en las células metabólicamente intactas.
Envase
Nota de preparación
Después de descongelarlos, los reactivos de marcaje MTT pueden conservarse protegidos de la luz a una temperatura comprendida entre 2 y 8 °C durante un máximo de 4 semanas, en cuyo caso se recomienda la filtración del reactivo a través de una membrana de 0,2 μm de tamaño de poro.
Solo componentes del kit
- MTT Labeling Reagent
- Solubilization Solution
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Protocolos
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
Protocolo del ensayo con MTT para medir la viabilidad, la proliferación y la citotoxicidad celulares. Instrucciones para la preparación de los reactivos MTT y ejemplos de aplicaciones.