Documentos clave
BMSIPS2050PT1
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, PTFE-coated
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE-coated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific IPS2050-P-T1
diám. × L
60 mm × 400 mm
Descripción general
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
This one line, PTFE coated propeller is useful for low viscosity, mid or high speed mixing.
Aplicación
stirring, mixing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)