Acerca de este artículo
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S2
diam. × L
90 mm × 400 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
Perfect for use is small mouth, round flasks, this stainless steel propeller is designed for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Application
stirring, mixing
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| BMSIPS2050PS2 | 04065269069782 |