BMSIPS2050PT4
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
4-arm, PTFE-coated
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
diám. × L
65 mm × 300 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
4-arm PTFE coated propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Aplicación
stirring, mixing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)