Documentos clave
Z215198
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
Sinónimos:
PTFE Stirrer Shaft
Seleccione un Tamaño
1 EA
$288.000
$288.000
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$288.000
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
$288.000
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cowie 005.265.2
Longitud
650 mm
Hoja diám.
60 mm
eje diám.
9.5 mm
Descripción general
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)