Documentos clave
BMSIPS2050PS1
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
diám. × L
70 mm × 350 mm
Descripción general
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
This one line, stainless steel propeller is useful for low viscosity, mid or high speed mixing.
Aplicación
stirring, mixing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)