This product forms a suspension in nearly any aqueous buffer. Heating will melt the agar, which, upon cooling, will form a gel.
A9045
Agarosa, baja temperatura de gelificación
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Sinónimos:
2-hidroxietil agarosa
About This Item
Productos recomendados
product line
BioReagent
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
EEO
≤0.1
mp
≤65 °C ( at a 1.5% gel)
transition temp
congealing temperature 26-30 °C
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
solubility
H2O: 10 mg/mL (with heat)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.10%
foreign activity
RNase and DNase free
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Application
- plant cell culture studies
- insect cell culture studies
- cell culture studies
It may be used for the following studies:
Analysis Note
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
How do I use Agarose, low gelling temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the gel strength of Agarose, low gelling temperature?
1 answer-
We have a specification of not less than 200 g/cm2 for a 1.0% agarose gel.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Can Agarose, low gelling temperature, be autoclaved?
1 answer-
This agarose can be autoclaved.