Merck
A7511
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥97% (agarose gel electrophoresis), 1X Crystallized
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
origen biológico
bovine
Ensayo
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Formulario
lyophilized powder
calidad
crystallized
mol peso
~66 kDa
purificado por
cold ethanol fractionation
envase
poly bottle of
origen
USA origin
contenido de ácidos grasos
≤0.01%
técnicas
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
impurezas
≤0.01% free fatty acid
pH
7
solubilidad
water: soluble (50 mg/ml)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bovine ... ALB(280717)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Características y beneficios
  • Essentially fatty acid free
  • Crystallized
Nota de preparación
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Often referred to as Cohn fraction V; this product is prepared by a modified method of the Cohn cold ethanol fractionation method. Further purified by a proprietary crystallization method
Prepared from albumin (A4378)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hin-Koon Woo et al.
Nature protocols, 3(8), 1341-1349 (2008-08-21)
Nanostructure-initiator mass spectrometry (NIMS) is a new surface-based MS technique that uses a nanostructured surface to trap liquid ('initiator') compounds. Analyte materials adsorbed onto this 'clathrate' surface are subsequently released by laser irradiation for mass analysis. In this protocol, we
Julia M Laufer et al.
Frontiers in immunology, 9, 3115-3115 (2019-01-30)
The chemokine receptor CCR7 guides T cells and dendritic cells to and within lymph nodes to launch the onset of adaptive immunity. Here, we demonstrate that CCR7 in addition acts as a potent co-stimulatory molecule in T cell activation. We
Q Heydt et al.
Nature communications, 12(1), 5507-5507 (2021-09-19)
The specific niche adaptations that facilitate primary disease and Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL) survival after induction chemotherapy remain unclear. Here, we show that Bone Marrow (BM) adipocytes dynamically evolve during ALL pathogenesis and therapy, transitioning from cellular depletion in the
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Eva P Browne et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 92(4), 281-287 (2009-04-07)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are brominated flame retardants that persist in the environment and are present in geographically widespread fish species. PBDE concentrations can be particularly high in resident Chinook salmon (Onchorhynchus tshawytscha) in the Puget Sound, Washington. Although PBDE