A5175
Anti-Human Lambda Light Chains (Bound and Free)−Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Goat Anti-Human Lambda Light Chains (Bound and Free)-HRP
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
direct ELISA: 1:35,000
dot blot: 1:40,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Horseradish Peroxidase (HRP) is an enzyme that catalyzes the conversion of chromogenic substrates such as o-phenylenediamine (OPD), 4-chloro-1-naphthol 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB), 3,3′-Diaminobenzidine (DAB) or 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS); chemiluminescent substrates such as CPS-3 (enhanced luminal) and fluorogenic substrates such as Ampliflu™ Red into detectable chromophores, light-emitters or fluorescers, respectively.
Aplicación
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistology
- dot blot
- detecting and quantitating human lambda light chains (bound and free) via chromogenic, chemoluminescent or fluorogenic immunochemical or immunohistochemical techniques
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)