A0545
IgG anti-conejo (molécula completa)-Peroxidasa antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti Rabbit, Anti Rabbit Antibody, Anti Rabbit Igg, Anti-Rabbit Igg, Goat Anti Rabbit IgG Antibody - Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat, Goat Anti Rabbit Igg
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rabbit
no debe reaccionar con
human
técnicas
direct ELISA: 1:30,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for the coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/mL)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
El anticuerpo IgG anti-conejo (molécula entera)- peroxidasa producido en la cabra se ha utilizado como anticuerpo secundario durante la tinción con inmunofluorescencia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.