02151
Sodium bromate
≥99%
About This Item
Productos recomendados
Agency
suitable for EPA 300
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
crystals
impurezas
≤0.005% heavy metals (as Pb)
pH
5-9 (25 °C, 50 g/L)
densidad
3.339 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[Na+].[O-]Br(=O)=O
[Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.