Merck
71325
Supelco
Sodium bromate
puriss. p.a., ≥99.5% (RT)
About This Item
Fórmula lineal:
NaBrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
38050507
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (RT)
Formulario
crystals
impurezas
≤50 mg/kg total nitrogen (N)
pH
5.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
densidad
3.339 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
[Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Sodium bromate is an organic compound which is sodium salt of bromic acid. This alkali metal bromate is mostly used as oxidizing agents.
Aplicación
Sodium bromate was used in gel media preparation to understand its crystal growth. It was also used to prepare aqueous anion solution.
Otras notas
Cooxidant for a catalytic cerium(IV) oxidation procedure
Pictogramas
Flame over circleSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pradyot Patnaik
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 709-709 (2007)
T.-L. Ho
Synthetic Communications, 9, 237-237 (1979)
Habit changes of sodium bromate crystals grown from gel media.
Petrova, Rositza I., and Jennifer A.
Crystal Growth & Design, 2.6, 573-578 (2002)
Water quality factors affecting bromate reduction in biologically active carbon filters.
Kirisits, Mary Jo, et al.
Water Research, 35.4, 891-900 (2001)
S. Kanemoto et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 59, 105-105 (1986)