335150
Phenylsilane
97%
Sinónimos:
Monophenylsilane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.510 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
densidad
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[SiH3]c1ccccc1
InChI
1S/C6H8Si/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H3
Clave InChI
PARWUHTVGZSQPD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?