Saltar a
C1879
Cloruro de colina
synthetic, ≥98%, Choline acetyltransferase substrate, powder or crystals
Sinónimos:
Cloruro de (2-hidroxietil)trimetilamonio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Envío estimado HOYdesdePUDAHUEL
$159.000
1 kg
Envío estimado HOYdesdePUDAHUEL
$222.000
5 kg
Envío estimado HOYdesdePUDAHUEL
$378.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
139.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-655-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
Assay:
≥98%
Form:
powder or crystals
$159.000
Envío estimado HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Cloruro de colina, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
colorless to white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Sustrato de la colina acetiltransferasa
El cloruro de colina es la forma sintética de la vitamina B4, colina, y es un pienso común para aves de corral.
Application
El cloruro de colina se ha utilizado:
  • como sustrato para medir la actividad de la enzima colina oxidasa utilizando fluorescencia
  • como componente de tampones no fisiológicos para analizar la inhibición por calcio de la citocromo c oxidasa
  • como componente de la disolución de perfusión para estudiar la presión arterial en muestras de yeyuno
Biochem/physiol Actions
El tratamiento con cloruro de colina de semillas de rábano modula los niveles de fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina. Desencadena efectos hepatoprotectores y modula las vías metabólicas del carbono de metilo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHG0021C75271133547
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals
form
-
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
color
colorless to white
color
white
color
white
color
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro de colina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)