01905
Adenosine 5′-diphosphate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
5′-ADP
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
impurezas
≤15.0% water (KFT)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Clave InChI
XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N
Información sobre el gen
human ... HSP90AA1(3320) , P2RY1(5028)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?