R7649
(−)-Riboflavina
meets USP testing specifications
Sinónimos:
Lactoflavina, Vitamina B2, Vitamina G
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nivel de calidad
Ensayo
98.0-102.0% dry basis
Formulario
powder
color
dark yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Clave InChI
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.