T4562
Tiamina hydrochloride
meets USP testing specifications
Sinónimos:
Aneurina hydrochloride, Vitamina B1 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensayo
98.0-102.0%
Formulario
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Clave InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Explore thiamine's impact on serum-free cell culture systems for biomanufacturing monoclonal antibodies.