Saltar al contenido
555682
Riboflavin
A water soluble vitamin involved in the synthesis of flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD). Provides protection against oxidative damage.
Sinónimos:
Riboflavin, Vitamin B2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
376.36
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
34058005
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8200
assay
99.0-101.0% (UV)
form
solid
optical activity
[α]/D -135.0 to -155.0°, c = 0.5% in 0.05 M NaOH (dry basis)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
impurities
Lumiflavine, complies
color
yellow-orange
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
General description
A water soluble vitamin involved in the synthesis of flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD). Provides protection against oxidative damage.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Kumar, C.K., et al. 1998. Am. J. Physiol.274, F104.
Christensen, H.N. 1993. Nutr. Rev. 51, 149.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Riboflavin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)