PHR1054
(−)-Riboflavina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Lactoflavina, Vitamina B2, Vitamina G
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. R060000
traceable to USP 1603006
familia API
riboflavin
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Clave InChI
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.