N5535
Nicotinamide
meets USP testing specifications
Sinónimos:
Nicotinamide, Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensayo
98.5-101.5% dry basis
Formulario
crystals
color
white
mp
128-131 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Clave InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PARP1(142) , SIRT2(22933)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)