P5619
Protein Standard
analytical standard, 2 mg/vial BSA
Sinónimos:
Protein Calibration Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
clases químicas de analitos
amino acids, peptides, proteins
concentración
2 mg/vial BSA
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.