The concentration of the protein is determined by UV spectrophotometry with an extinction coefficient (E1%) of 6.67 at 280 nm.
P0834
Protein standard
liquid, 2 mg protein/ml
Sinónimos:
Albumin from bovine serum, protein standard
Productos recomendados
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
Formulario
liquid
técnicas
ELISA: suitable
color
clear colorless
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bovine ... ALB(280717)
Aplicación
Envase
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Can I confirm the extinction coefficient of P0834 is 0.67(mg/mL)-1cm-1 at 280nm please?
1 answer-