QPBCA
QuantiPro™ BCA Assay Kit
for 0.5-30 μg/ml protein
Sinónimos:
BCA Assay, Protein determination by BCA, bicinchoninic acid reagent
Aplicación
Características y beneficios
- Accurate across a broad range of protein concentrations
- High sensitivity; linear response form 0.5 to 30 μg/ml of protein
- Stable color complex
- Reduced susceptibility to detergents
Principio
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Solo componentes del kit
- Copper(II) sulfate solution, 4 % (w/v) (prepared from copper (II) sulfate pentahydrate) 12 mL
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- P0914Protein Standard Solution: 1.0 mg/ml bovine serum albumin in 0.15 M NaCl with 0.05% sodium azide (flame-sealed glass ampules) 10 x 1SDS
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cell lysis challenges and protein extraction variables for Western blot sensitivity and reproducibility.
High-throughput proteomics advances with improved analysis methods and mass spectrometry.
The possible causes and potential remedies for challenges encountered in the immunoprecipitation-Western blot technique, which consists of cell lysis, formation of the antibody-antigen (immune) complex, precipitation of the immune complexes, and analysis by Western blotting.
Protocolos
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Contenido relacionado
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.
Métodos de cuantificación de proteínas, reactivos y tecnología de inmunoanálisis para la medición precisa de las concentraciones de proteínas en una variedad de muestras.