A5040
Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate salt
analytical standard
Sinónimos:
MS-222, Tricaine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~148 °C
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CS(O)(=O)=O.CCOC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
Clave InChI
FQZJYWMRQDKBQN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Preparation of an anti-TMS monoclonal antibody (mAb) for the analysis of tricaine in fish samples using a lateral-flow immunochromatographic strip (LF-ICS) method
- Modified QuEChERS-based sample extraction of tricaine methanesulfonate from blood, muscle, and liver samples obtained from carp fish for its analysis by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS)
- Multi-residue detection of tricaine mesylate and malachite green in aquaculture water, fish, and shrimp samples using tricolor immunochromatographic test strip with double test lines (TS-DTL)
- Analysis of water samples for MS-222 using solid phase extraction for sample treatment and liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for determination
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?