Documentos clave
P4417
Sigma-Aldrich
Disolución salina tamponada con fosfato
Phosphate buffered saline
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
tablet, pH 7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
Sinónimos:
PBS
Seleccione un Tamaño
50 TABS
$85.000
100 TABS
$139.000
$85.000
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 TABS
$85.000
100 TABS
$139.000
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
$85.000
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Disolución salina tamponada con fosfato, tablet
Formulario
tablet
Nivel de calidad
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
color
white
pH
7.2-7.6 (1 tablet/200 mL)
solubilidad
water: soluble
densidad
1.02 g/cm3 at 20—25 °C
1.03 g/cm3 at 20—25 °C
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
histology
life science and biopharma
Descripción general
La disolución salina tamponada con fosfato (PBS) es una disolución amortiguadora muy utilizada en investigación biológica, valorada por su versatilidad y sus atributos esenciales. En particular, su isotonicidad es un reflejo muy próximo del pH, la osmolaridad y las concentraciones iónicas del organismos humano, lo que hace que no sea tóxico para las células. Esta característica fundamental desempeña un papel crucial en diversos procedimientos de biología celular, como el lavado suave de las células, el transporte seguro de los tejidos y la dilución precisa de células y reactivos. Estas aplicaciones contribuyen a la conservación de la viabilidad celular y el establecimiento de un entorno fisiológico propicio. La capacidad de tamponamiento de PBS, sostenida por un equilibrio fosfato-ácido fosfórico, establece un ambiente de pH estable crucial para una actividad enzimática óptima y varios procesos biológicos. Esto hace de la PBS una opción ideal para tareas como la preparación de reactivos, la diálisis de proteínas y la inmunohistoquímica, asegurando la reproducibilidad y la fiabilidad de los resultados experimentales.
Yendo más allá de la biología celular, el PBS demuestra versatilidad en aplicaciones como la creación de tampones personalizados para ELISA destinados a interacciones anticuerpo-antígeno óptimas. Además, actúa como tampón de migración competente para la cromatografía en proteína A/G, facilitando la purificación de anticuerpos en función de su unión específica al antígeno. En los procedimientos hematológicos y bioquímicos, el PBS desempeña un papel fundamental en el lavado eficaz de células y tejidos. En resumen, el PBS destaca como una herramienta indispensable en la investigación biológica y bioquímica, ofreciendo isotonicidad, capacidad de tamponamiento, simplicidad y estabilidad. Sus diversas aplicaciones en biología celular, preparación de reactivos, purificación de proteínas y diversos ensayos biológicos subrayan su profunda importancia en el avance del conocimiento y la comprensión científicos.
Aplicación
La disolución salina tamponada con fosfato se ha utilizado:
  • para la producción de hidrocoloides con nanopartículas de platino (NP-Pt)[1]
  • para lavar las muestras de sangre y los portamuestras de SEM (microscopia electrónica de barrido) antes de la SEM[1]
  • para preparar disoluciones de la lectina aglutinina de germen de trigo (WGA) fluorescente[2]
  • para la dilución del anticuerpo de captura durante el ELISA (enzimoinmunoanálisis de absorción)[3]
  • para la suspensión de sedimentos celulares durante la centrifugación[3]
  • en procedimientos de inmunoanálisis
Características y beneficios
  • Producto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
  • Puede utilizarse como un componente amortiguador en aplicaciones biológicas y bioquímicas
  • Muy hidrosoluble
Reconstitución
Un comprimido disuelto en 200 ml de agua desionizada produce tampón fosfato 0,01 M, cloruro de potasio 0,0027 M y cloruro de sodio 0,137 M, pH 7,4, a 25 ºC.
Otras notas
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Michaelis et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(31), 6694-6704 (2019-07-11)
Although successful in the structural determination of ordered biomolecules, the spectroscopic investigation of oligopeptides in solution is hindered by their complex and rapidly changing conformational ensemble. The measured circular dichroism (CD) spectrum of an oligopeptide is an ensemble average over
Sputum cathelicidin, urokinase plasminogen activation system components, and cytokines discriminate cystic fibrosis, COPD, and asthma inflammation.
Xiao W et al
Chest, 128(4), 2316-2326 (2005)
Lipid rafts in the bovine milk fat globule membrane revealed by the lateral segregation of phospholipids and heterogeneous distribution of glycoproteins.
Lopez C et al
Food Chemistry, 120.1, 22-33 (2010)
Structural damage of chicken red blood cells exposed to platinum nanoparticles and cisplatin.
Kutwin M et al
Nanoscale Research Letters, 9(1), 257-257 (2014)
Wenwen Yu et al.
Food chemistry, 241, 493-501 (2017-09-30)
The conversion of barley starch to sugars is a complex enzymic process. Most previous work concerned the biotechnical aspect of in situ barley enzymes. However, the interactions among the macromolecular substrates and their effects on enzymic catalysis has been little
Artículos
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
Protocolos
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
Ver todo
Questions
1–10 of 25 Questions  
  1. How much should one tablet weigh for it to yield 200ml 1xPBS? Asking just to make sure we won't use chipped tablets.
    1 answer
    1. Each tablet of this product should weigh between 1814.5 and 2005.5 milligrams.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  4. If I want to make the same buffer molarity as the product P4474-1L, how many tablets should I dissolve in 1L of DI water?
    1 answer
    1. P4417 and P4474 have different components and initial concentrations. One P4417 tablet dissolved in 200 mL of deionized water yields a 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride, and 0.137 M sodium chloride at pH 7.4, 25 °C. P4474 contains 1.058 mM potassium phosphate monobasic, 154 mM sodium chloride, and 2.97 mM sodium phosphate dibasic dihydrate. Due to these differences, it is not feasible to directly match the molarity of P4474 by dissolving P4417 tablets.
      Helpful?
  5. Going by instructions, 1 tab in 200 mL water gives a 1x PBS sol'n. The recipe I use for 1x PBS has the same salt concs. Sorry if this is a silly question, but can I make up a 3x PBS solution simply by dissolving 3 tablets in 200 mL of water?
    1 answer
    1. These tablets have not been tested for solubility or dissolution time at a 3X concentration. The end user would have to determine solubility experimentally. Note that 10X prepared solutions are available and may easily be diluted to the desired concentration. Please see the link below to review several of these product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/pbs-10x?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=PBS%2010X&type=product
      Helpful?
  6. Hi! If with this product I want to do a 10x solution, do i dilute it in 2000 mL or first in 200mL and then do the dilution? Thanks!
    1 answer
    1. Dissolve 1 tablet in 200 ml of water to obtain: 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4 At 25 °C. These instructions are for a 1 X PBS preparation and this product is only intended for this specific concentration. If a 10X concentrate is needed, there are options in the catalog, such as the following products : 79383, P7059, 6506-OP, and 6505-OP.
      Helpful?
  7. Is it possible to obtain the salt components for product 6501-200TAB? Additionally, can you provide the composition details for other PBS tablets or powder products?
    1 answer
    1. The compositions are as follows:
      1. 6501-200TAB: This PBS contains 137mM NaCl, 2.7 mM KCl, and 10mM Na phosphate.
      2. P3813 - powder - Packed in Pouch or PAK: Each pouch contains 8 g Sodium Chloride, 0.2 g Potassium Phosphate, monobasic, 1.15 g Sodium Phosphate, dibasic, and 0.2 g Potassium Chloride, totaling 9.55 g per packet. This is a standard PBS formulation.
      3. P4417- Tablet: When dissolved in 200 mL of deionized water, one tablet yields 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride, and 0.137 M sodium chloride, at pH 7.4 and 25 °C. This product contains the same formulation as P3813 on a per liter basis (excluding tableting fillers): 8 g/L Sodium Chloride, 0.2 g/L Potassium Phosphate, monobasic, 1.15 g/L Sodium Phosphate, dibasic, and 0.2 g/L Potassium Chloride. This mixture should be diluted to one liter of water, resulting in a pH of 7.4, which can be adjusted using phosphoric acid or sodium hydroxide. The concentrations are 10 mM phosphate buffer, 2.7 mM potassium chloride, and 137 mM. These PBS tablets do not contain BSA.
      Helpful?
  8. What is the osmolality of P4417 made to 1X PBS at pH 7.4?
    1 answer
    1. This PBS once diluted in 200 mL distilled water will account for:
      2.7 mM potassium chloride = 5.4 mosmoles / L
      137 mM sodium chloride = 274 mosmoles / L
      The exact osmolality is not determined.
      Helpful?
  9. Is this PBS calcium-free?
    1 answer
    1. The formulation of this product is considered proprietary. However, calcium is not included in the composition.
      Helpful?
  10. What is the purity and CAS
    1 answer
    1. This product is a mixture of components. CAS numbers are not assigned to multi-component products. Likewise, as there are multiple components, purity is not reported. Upon reconstitution according to instructions, the solution will contain 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride, and 0.137 M sodium chloride.
      Helpful?
1–10 of 25 Questions  
Reviews
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. Barcelona
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Facilita la vida
    Durante mi tesis tenia que utilizar grandes cantidades y el poder hacerlo rapidamente con estas pastillas, te salva la vida
    Translate with Google
    Helpful?
  2. SETU, Kilkenny road , Carlow Ireland
    • Reviews 3
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    good product
    arrived in time, very good product. I am happy with it
    Helpful?
  3. 1 Ratings-Only Review