861146
Erioglaucine disodium salt
coloring dye
Sinónimos:
Acid Blue 9, Alphazurine FG, FD&C;BLUE No. 1
Formulario
powder
técnicas
titration: suitable
color
purple to dark purple
mp
283 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: 1 mg/mL
λmáx.
406 nm
625 nm (2nd)
ε (coeficiente de extinción)
≥10000 at 306-310 nm in H2O
≥80000 at 627-631 nm in H2O
≥9500 at 627-631 nm in H2O
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3\C=C/C(C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccccc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-9-7-11-33(23-27)49(40,41)42)31-19-15-29(16-20-31)37(35-13-5-6-14-36(35)51(46,47)48)30-17-21-32(22-18-30)39(4-2)26-28-10-8-12-34(24-28)50(43,44)45;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)