Documentos clave
78698
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate regenerant
Na2CO3 70 mM and NaHCO3 70 mM in water, IC regenerant
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Formulario
liquid
calidad
Na2CO3 70 mM and NaHCO3 70 mM in water
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
70 mM Na2CO3 in H2O
70 mM NaHCO3 in H2O
técnicas
ion chromatography: suitable
Aplicación
Metrohm IC application note AN-CS-003: Biogenic amines in addition to standard cations with conductivity detection following sequential suppression and Dose-in Gradient.
Metrohm IC application note AN-CS-010: Traces of lithium and sodium besides monoethanolamine in water-steam circuits of thermal power plants.
Metrohm IC application note AN-CS-006: Aliphatic amines and ethanol amines in addition to standard cations by sequential suppression.
Ligadura / enlace
to be used in combination with eluent concentrate for Metrosep C Supp 1 and 2: 78737
Visit the IC Portal to learn more
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.