Saltar a
50439
Perchloric acid
0.01 M HClO4 in water (0.01N), eluent for IC
Sinónimos:
Perchloric acid solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 L
Comprobar disponibilidad del carrito
$78.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HClO4
Número CAS:
Peso molecular:
100.46
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Concentration:
0.01 M HClO4 in water (0.01N)
$78.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
concentration
0.01 M HClO4 in water (0.01N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
General description
This eluent for ion chromatography is determined by potentiometric titration. Content and expiry date can be found on the certificate.
Application
Metrohm IC Application note AN-O-039 :Organic acids in samples from biogas production by ion-exclusion chromatography after dialysis
Metrohm IC Application note AN-O-040 :Borate in seawater
Metrohm IC Application note AN-S-281 :Inorganic and organic anions in wine applying Inline Ultrafiltration
Preparation Note
Prepared with perchloric acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
3075531141377234
description
0.01 M HClO4 in water (0.01N), eluent for IC
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 70.0-72.0%
description
ACS reagent, 60%
description
puriss. p.a., ACS reagent, packed in coated, shock- and leak-protected glass bottle, ≥60% (T)
concentration
0.01 M HClO4 in water (0.01N)
concentration
-
concentration
60%
concentration
≥60% (T)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchloric acid
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Salve. Vorrei sapere il grado di diluizione grazie
    1 answer
    1. This is a 0.01M perchloric acid solution in water.