Documentos clave
75335
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
Na2CO3 100 mM and NaHCO3 100 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 10
Sinónimos:
Sodium Bicarbonate/Sodium Carbonate Solution
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NB.21
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
100 mM Na2CO3 in H2O
100 mM NaHCO3 in H2O
técnicas
ion chromatography: suitable
idoneidad
application tested
Descripción general
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Aplicación
Metrohm IC application note AN-S-320: Fast IC: Drinking water analysis in three minutes.
Metrohm IC application note AN-S-321: Fast IC: Sulfite and sulfate in beer in less than ten minutes.
Metrohm IC application note AN-S-281: Anions in wine.
Ligadura / enlace
Visit the IC Portal to learn more
Nota de preparación
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Explore the tests integral to the instrument qualification process for ion chromatography instruments. Learn about the effectiveness of a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit, featuring six certified bromide standard solutions for comprehensive IC instrument qualification tests.