Merck
78737
Nitric acid/Rubidium nitrate concentrate
IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C Supp 1 & 2
Sinónimos:
Mixed Acid and Rubidium Solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41116105
Concentration:
100 mM HNO3 in H2O, 1000 μg/L Rb in H2O (from RbNO3 salt)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
quality
HNO3 100 mM and Rb 1000 μg/L in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 mM HNO3 in H2O, 1000 μg/L Rb in H2O (from RbNO3 salt)
technique(s)
ion chromatography: suitable
suitability
application tested
Application
Metrohm IC application note AN-CS-007: Lithium in addition to other cations in seepage water from minerals through sequential suppression.
Other Notes
to be used in combination with ion suppressor regenerant 78698
Visit the IC Portal to learn more
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)