02321
Ácido 2,6-piridinodicarboxílico
suitable for ion chromatography, ≥99.5% (T)
Sinónimos:
DPA, DPAc, Ácido dipicolínico
About This Item
Productos recomendados
descripción
anionic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (T)
técnicas
ion chromatography: suitable
mp
248-250 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 1%, clear
trazas de anión
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ligadura / enlace
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
188 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?