Saltar a
68487
Oxalic acid concentrate
0.1 M (COOH)2 (0.2N), eluent concentrate for IC
Oferta disponible
Sinónimos:
Oxalic acid solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 L
Comprobar disponibilidad del carrito
$84.500
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOOCCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
90.03
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Concentration:
0.1 M (COOH)2 (0.2N)
Form:
liquid
$84.500
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
concentration
0.1 M (COOH)2 (0.2N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Metrohm IC application note AN-C-139: Cations andamines in the water-steam cycle.
Metrohm IC application note AN-C-138: Zinc,nickel, calcium, and magnesium in borated water of a pressurized water reactor(PWR).
Metrohm IC application note AN-C-113:Determination of lysine and standard cations in a lysine sample.
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
75688241172PHR3291
description
0.1 M (COOH)2 (0.2N), eluent concentrate for IC
description
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
concentration
0.1 M (COOH)2 (0.2N)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
crystals
form
powder or crystals
form
-
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)